Fortfahren mit
M-005
Morphin -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.34
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal); Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
InChI key
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
General description
Dieser zertifizierte analytische Referenzstandard eignet sich für eine Reihe von GC/MS- und LC/MS-Anwendungen in der Schmerzmittelüberwachung, klinischen Toxikologie und den Nachweis von Drogenkonsum im Urin sowie für die Pharmaforschung und forensische Analytik.
Morphin ist ein natürliches phenolisches Alkaloid, das verbreitet als Analgetikum und für seine entzündungshemmenden Eigenschaften eingesetzt wird. Unter den Markennamen MS Contin®, Kadian®, Oramorph® und Roxanol vertrieben, wird Morphin aufgrund seiner weit verbreiteten Verfügbarkeit und eines hohen Suchtpotenzials auch häufig als Freizeitdroge missbraucht.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch für Folgendes verwendet werden:
  • Entwicklung einer durch Hydrogel modifizierten Kohlepaste-Elektrode (HCPE) für die elektrochemische Bestimmung von Morphin in Lösungen mit sehr kleinem Volumen mittels Differenzialpulsvoltammetrie
  • Kombination von magnetisch molekular geprägter Festphasenextraktion (MMISPE) und Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) zum Analysieren von Urinproben zum Quantifizieren von Morphin
  • Elektrochemischer Nachweis und Messung von Morphin und 3,4-Methylendioxymethamphetamin (MDMA) in humanen Urin- und Serumproben mit einem Sensor auf Grundlage von mit Pt-Nanopartikeln modifizierten Kohlenstoff-Nanohörnern (CNHs@PtNP)
  • Gleichzeitiger Nachweis von Morphin und Naltrexon in großen Mengen und deren kombinierten festen Darreichungsformen mittels stabilitätsangebender Hochleistungsflüssigkeitschromatografie in Kombination mit einem Photodiodenarraydetektor
  • Kolorimetrische Beurteilung von Morphin und Ibuprofen in Humanserum und Urinproben durch die Differenz der Aggregation von citratverkappten Goldnanopartikeln (AuNP), die durch Infrarot(IR)-Spektroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) analysiert werden
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kadian is a registered trademark of Actavis Elizabeth LLC
MS Contin is a registered trademark of Purdue Frederick Company
Oramorph is a registered trademark of AAIPharma, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morphin -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)