Fortfahren mit
D-112
N-Desmethylzopiclone-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 157.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11D4ClN6O3
Molekulargewicht:
378.81
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 157.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=N1)=CC=C1N(C2=O)C(OC(N3C([2H])([2H])CNCC3([2H])[2H])=O)C4=C2N=CC=N4
InChI
1S/C16H15ClN6O3/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22/h1-4,9,15,18H,5-8H2/i7D2,8D2
InChI key
CGSFZSTXVVJLIX-OSEHSPPNSA-N
General description
N-Desmethylzopiclone is a primary, inactive metabolite of zopiclone. The parent drug, zopiclone, is a non-benzodiazepine hypnotic used in the treatment of insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of n-desmethylzopiclone in GC/MS or LC/MS testing methods for forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)