Fortfahren mit
D-065
Dehydroepiandrosteron-3-Sulfat (DHEAS) Natriumsalz -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Dehydroepiandrosteron-3-Sulfat Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 184.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
CHF 184.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-ZJTJBYBXSA-M
General description
DHEAS ist ein Metabolit von Dehydroepiandrosteron (DHEA), einem endogenen Steroid, das bei Menschen und anderen Säugetieren in eine Vielzahl biologischer Wirkungen involviert ist. Die DHEAS-Werte werden mittels LC-MS/MS gemessen zur Bestimmung der überschüssigen Nebennierenaktivität, wie sie bei Nebennierenkrebs, bestimmten Formen der kongenitalen adrenalen Hyperplasie (CAH) und dem polyzystischen Ovarsyndrom beobachtet wird.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 1. What is the purity? 2. Can this be used in tissue culture media for growing cells?
    1 answer
    1. Secondary chromatographic purity by HPLC/UV analysis and LC/MS analysis is greater than 99.9% according to the Certificate of Analysis. This product has not been tested to determine its suitability for cell culture use.