Fortfahren mit
D-017
Diphenhydramine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 38.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17D3H18NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
CHF 38.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C([2H])([2H])[2H])CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3/i1D3
InChI key
ZZVUWRFHKOJYTH-FIBGUPNXSA-N
General description
A stable-labeled internal standard for diphenhydramine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Diphenhydramine is an antihistamine sold over the counter under the trade name Benadryl®. Dihydramine is also consumed recreationally as a euphoriant and a deliriant.
Legal Information
Benadryl is a registered trademark of Johnson & Johnson
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)