Merck
C-249
Supelco
Cariprazine-D8 solution
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 176.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 176.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24D8Cl2N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v))
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)