Fortfahren mit
C-154
(±)-Cannabicyclol (CBL) -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 414.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 414.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C2(C3C(C(C3c4c1cc(cc4O)CCCCC)(C)C)CC2)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-13-11-15(22)17-16(12-13)23-21(4)10-9-14-18(21)19(17)20(14,2)3/h11-12,14,18-19,22H,5-10H2,1-4H3
InChI key
IGHTZQUIFGUJTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich zur Verwendung in HPLC, GC/MS oder LC-MS/MS-CBL für Testanwendungen in der Pharmaforschung, forensischen Analytik oder zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabismischungen oder Lebensmittelprodukten.
(±)-Cannabicyclol ist ein Abbauprodukt von Cannabichromen (CBC), das bei der 2 + 2-Cyclisierung der Doppelbindungen unter Einfluss von Sonnenlicht oder Wärme gebildet wird.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Multianalyse von 11 Cannabinoiden in Biomasse und Extrakten von verschiedenen Cannabisvarianten mittels HPLC-UV-Verfahren gemäß der dreiteiligen Richtlinie zur Validierung von Analyseverfahren des International Council for Harmonisation (ICH)
  • Entwicklung und Validierung eines Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie(UHPLC)-Verfahrens, das an einen Photodiodenarraydetektor und ein Massenspektrometer gekoppelt ist, um 11 Cannabinoide in 32 Cannabis Sativa-Proben zu bestimmen
  • Trennung und Bestimmung von 13 Cannabinoiden aus verschiedenen Cannabisprodukten mittels isokratischer Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit einem Diodenarraydetektor (DAD)
  • Gleichzeitige Bestimmung von 18 Cannabinoiden und deren Metaboliten aus Serumproben mittels einem Verfahren auf Basis von LC-MS/MS
  • Quantitative Analyse von 17 Cannabinoiden in Cannabis- und Hanfproben durch LC-MS/MS nach ihrer Flüssig-Fest-Extraktion in Übereinstimmung mit den AOAC- und ASTM-Richtlinien für Cannabis- und Hanfmatrizen
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • In einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)