Fortfahren mit
C-152
Cannabidivarinsäure (CBDVA) -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 463.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 463.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCC1=CC(O)=C([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)C(O)=C1C(O)=O
InChI
1S/C20H26O4/c1-5-6-13-10-16(21)18(19(22)17(13)20(23)24)15-9-12(4)7-8-14(15)11(2)3/h9-10,14-15,21-22H,2,5-8H2,1,3-4H3,(H,23,24)/t14?,15-/m1/s1
InChI key
CZXWOKHVLNYAHI-YSSOQSIOSA-N
General description
Diese zertifizierte Snap-N-Spike®-Lösung eignet sich für CBDVA-Testverfahren mittels GC/MS, LC/MS oder HPLC für Anwendungen zur Prüfung der Wirksamkeit oder des Verunreinigungsprofils von Cannabis und in der Pharmaforschung. Cerilliant zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien (ZRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US-Behörde DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Cannabidivarinsäure (CBDVA) ist ein nichtpsychoaktives Cannabinoid, das in Cannabis vorkommt und Berichten zufolge entzündungshemmende Eigenschaften aufweist.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Serumanalyse zum Identifizieren und Quantifizieren von 18 Phytocannabinoiden mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
  • Quantitative Analyse von 17 Cannabinoiden in Cannabis und Hanfproben mittels LC-MS/MS nach ihrer Flüssig-Fest-Extraktion gemäß AOAC- und ASTM-Richtlinien für Cannabis- und Hanfmatrizen
  • Trennung und Messung auf Basis von Flüssigchromatografie(LC)-Diodenarraydetektor (DAD) von 20 Cannabinoiden aus einer Reihe von Cannabisproben
  • Ungerichtete Analyse von Extrakten aus Kultursorten von 23 Cannabis sativa L-Pflanzenmaterialien mittels Gaschromatografie–Flugzeit/Massenspektrometrie (GC-TOF/MS) und Flüssigchromatografie-Quadrupol-Flugzeit-Tandem-Massenspektrometrie (LC-QTOF-MS/MS)
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)