Fortfahren mit
C-112
1-(3-Chlorphenyl)piperazin-d8 -hydrochlorid -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
1-(3-Chlorphenyl)-piperazin-d8 -hydrochlorid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10D8H6Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.19
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)N2C(C(NC(C2([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H].Cl
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H/i4D2,5D2,6D2,7D2;
InChI key
MHXPYWFZULXYHT-HXCXULITSA-N
General description
An internal standard suitable for quantitation of 1-(3-Chlorophenyl)piperazine levels in urine or blood by GC/MS or LC-MS/MS. 1-(3-Chlorophenyl)piperazine, also known as mCPP, is a phenyl piperazine derivative and club/designer drug used in combination with Benzylpiperazine (BZP) and Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP) as an alternative to LSD and MDMA. mCPP is also the primary, active metabolite in urine of the antidepressants trazodone and nefazodone.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)