Fortfahren mit
C-016
(−)-Cotinine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 45.90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
CHF 45.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
General description
An analytical reference standard of the major urinary metabolite of nicotine. Not only is cotinine a biomarker for users of nicotine products including cigarettes, cigars, and snuff, but it′s also an alkaloid found in tobacco. Suitable uses for this analytical reference standard include as a starting material in calibrators and controls for GC/MS and LC/MS applications in nicotine testing methods or clinical and diagnostic testing of nicotine biomarkers.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)