Wichtige Dokumente
ATCH99D3B045
Atlantic Research Chemicals Ltd
Cyanomethyl ethanethioate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: XS101144-250MG
CHF 130.72
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: XS101144-250MG
CHF 130.72
Iupac Name
O-(cyanomethyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C4H5NOS/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3
InChIKey
XWBVJARWDHXWKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS101144
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)