Merck
ATCH1F1C5981
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 4-Aminobenzoate hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 73.60
500 MG
CHF 110.56
1 G
CHF 134.08
Lieferanten-SKU: XS0011705-250MG
CHF 73.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 73.60
500 MG
CHF 110.56
1 G
CHF 134.08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: XS0011705-250MG
CHF 73.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO2.ClH/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5H,9H2,1H3;1H
InChIKey
UMLFQRYMOHDCCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011705
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011705
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)