Merck
ATC456776893
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pent-4-ynoyl chloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 150.88
100 MG
CHF 177.76
250 MG
CHF 231.52
500 MG
CHF 285.28
1 G
CHF 359.20
Lieferanten-SKU: CC10122-50MG
CHF 150.88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 150.88
100 MG
CHF 177.76
250 MG
CHF 231.52
500 MG
CHF 285.28
1 G
CHF 359.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC10122-50MG
CHF 150.88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-pentynoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2
InChIKey
ASAWAIQNAGKJFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)