Wichtige Dokumente
ATC413216364
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H12FN/c13-11-6-2-1-5-10(11)12(9-14)7-3-4-8-12/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChIKey
KFRPRFWZCDHYKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099185
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)