Wichtige Dokumente
ATC386058637
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 5-(3,5-Dichlorophenoxy)-2-furoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ES00410-50MG
CHF 90.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ES00410-50MG
CHF 90.40
Iupac Name
methyl 5-(3,5-dichlorophenoxy)-2-furoate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O4/c1-16-12(15)10-2-3-11(18-10)17-9-5-7(13)4-8(14)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
NPBMLPOXMSWIBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)