Wichtige Dokumente
ATC386058597
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-[(6-methyl-2-pyrazinyl)oxy]benzoate
Inchi Code
1S/C14H14N2O3/c1-3-18-14(17)11-4-6-12(7-5-11)19-13-9-15-8-10(2)16-13/h4-9H,3H2,1-2H3
InChIKey
LIMMDGVTHPQONZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001201
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)