Merck
ATC386058514
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Bromo-4-methoxybenzoyl chloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 160.96
500 MG
CHF 181.12
1 G
CHF 214.72
Lieferanten-SKU: CC00192-250MG
CHF 160.96
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 160.96
500 MG
CHF 181.12
1 G
CHF 214.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.49
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC00192-250MG
CHF 160.96
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-4-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChIKey
UAAQIUYOLQEKLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00192
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00192
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)