Wichtige Dokumente
ATC386058206
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AH001192-250MG
CHF 83.68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AH001192-250MG
CHF 83.68
Iupac Name
2-[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c15-12-5-3-6-13(16)11(12)9-18-14-7-2-1-4-10(14)8-17/h1-8H,9H2
InChIKey
IUJBZYNJIQASTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001192
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)