Wichtige Dokumente
ATC386058189
Atlantic Research Chemicals Ltd
tert-Butyl Cyclohexyl(2-hydroxyethyl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AE09934-50MG
CHF 103.84
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AE09934-50MG
CHF 103.84
Iupac Name
tert-butyl cyclohexyl(2-hydroxyethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14(9-10-15)11-7-5-4-6-8-11/h11,15H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
MCBLSVBAGWEOLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE09934
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)