Wichtige Dokumente
ATC359510350
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Bromophenyl)propionitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(4-bromophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6H,1-2H2
InChIKey
QAWLKTDBUQOFEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)