Merck
ATC311769059
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-4-7-9-5-8(2,3)6-10-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099120
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099120
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)