Merck
ATC311768165
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methylnicotinohydrazide
Größe auswählen
250 MG
CHF 174.40
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 281.92
Lieferanten-SKU: XS002203-250MG
CHF 174.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 174.40
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 281.92
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: XS002203-250MG
CHF 174.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methylnicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5-6(7(11)10-8)3-2-4-9-5/h2-4H,8H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
YQSHPGUURTXVDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)