Merck
ATC311767500
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
Größe auswählen
250 MG
CHF 177.76
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 281.92
Lieferanten-SKU: XS001186-250MG
CHF 177.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 177.76
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 281.92
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: XS001186-250MG
CHF 177.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-2-8(11)7-4-3-6(10)5-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
InChIKey
PQDGSZQBDYECBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001186
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001186
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)