Wichtige Dokumente
ATC311765556
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Oxocyclobutanecarbonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-oxocyclobutanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO2/c6-5(8)3-1-4(7)2-3/h3H,1-2H2
InChIKey
CUCUIXICZOQVHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09909
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)