Merck
ATC311765060
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.4
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-piperazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H24N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-10-9-19(11-14(20)15(21)22)16(23)25-12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,21,22)
InChIKey
SREPAMKILVVDSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03801
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03801
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)