Wichtige Dokumente
ATC311764637
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-Thien-2-ylcyclobutanecarboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CA00351-250MG
CHF 181.79
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CA00351-250MG
CHF 181.79
Iupac Name
1-(2-thienyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2S/c10-8(11)9(4-2-5-9)7-3-1-6-12-7/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,10,11)
InChIKey
ZSEXSJBRGWJIBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00351
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)