Wichtige Dokumente
ATC311764578
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(3-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CA00274-100MG
CHF 97.12
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CA00274-100MG
CHF 97.12
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-17-10-5-2-4-9(8-10)12-11(13(15)16)6-3-7-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
ZRYTWHAZDNPNRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)