Merck
ATC311764448
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(3-Nitro-2-pyridyl)thio]acetic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 110.56
250 MG
CHF 181.79
500 MG
CHF 218.08
1 G
CHF 312.16
Lieferanten-SKU: CA002274-50MG
CHF 110.56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 110.56
250 MG
CHF 181.79
500 MG
CHF 218.08
1 G
CHF 312.16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA002274-50MG
CHF 110.56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3-nitro-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4S/c10-6(11)4-14-7-5(9(12)13)2-1-3-8-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChIKey
WBPUHBNGHSAAGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA002274
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA002274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)