Wichtige Dokumente
ATEH99996677
AstaTech, Inc.
4-BROMO-N,N,3-TRIMETHYLANILINE
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-bromo-N,N,3-trimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7-6-8(11(2)3)4-5-9(7)10/h4-6H,1-3H3
InChIKey
DPFVFQHTPIFECX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=211680
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D88985
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)