Merck
ATEH998DEA8C
AstaTech, Inc.
4-AMINOTHIOMORPHOLINE 1,1-DIOXIDE
Größe auswählen
100 MG
CHF 183.81
250 MG
CHF 276.99
1 G
CHF 372.84
Lieferanten-SKU: T70689-100MG
CHF 183.81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 183.81
250 MG
CHF 276.99
1 G
CHF 372.84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T70689-100MG
CHF 183.81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-thiomorpholinamine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2S/c5-6-1-3-9(7,8)4-2-6/h1-5H2
InChIKey
YDKNASMIEZGJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=159821
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=T70689
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)