Merck
ATEH98739966
AstaTech, Inc.
3,3-DIMETHYL-2,3-DIHYDROBENZO[D]ISOTHIAZOLE 1,1-DIOXIDE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.26
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
101-107 C
Iupac Name
3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazole 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)13(11,12)10-9/h3-6,10H,1-2H3
InChIKey
XHTPPQBDONGRAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=198478
Melting Point
101-107 C
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D78666
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)