Merck
ATEH98029546
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-BENZOYL-3-ETHOXYACRYLATE
Größe auswählen
250 MG
CHF 210.43
1 G
CHF 358.20
5 G
CHF 1’089.06
Lieferanten-SKU: C11118-250MG
CHF 210.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 210.43
1 G
CHF 358.20
5 G
CHF 1’089.06
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C11118-250MG
CHF 210.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (2E)-2-benzoyl-3-ethoxy-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16O4/c1-3-17-10-12(14(16)18-4-2)13(15)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b12-10+
InChIKey
YAHUDNWHZFLCBN-ZRDIBKRKSA-N
Purity
95.00%
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=142994
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C11118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)