Merck
ATEH97A4DBEF
AstaTech, Inc.
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)CYCLOBUTANAMINE HYDROCHLORIDE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.57
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2,6-dichlorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)9(7)10(13)5-2-6-10;/h1,3-4H,2,5-6,13H2;1H
InChIKey
UQSSKVAWCTVEAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=169057
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4820
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)