Merck
ATEH961DE22D
AstaTech, Inc.
(S)-2-(3,4-DIFLUOROPHENYL)PYRROLIDINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2S)-2-(3,4-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-8-4-3-7(6-9(8)12)10-2-1-5-13-10/h3-4,6,10,13H,1-2,5H2/t10-/m0/s1
InChIKey
SZPJRABUCTXGIN-JTQLQIEISA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=126359
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y11219
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)