Merck
ATEH95EB7753
AstaTech, Inc.
5-FLUORO-3-HYDROXY-2,3-DIHYDROBENZOFURAN-4-CARBONITRILE
Größe auswählen
50 MG
CHF 291.64
250 MG
CHF 724.29
1 G
CHF 1’653.51
Lieferanten-SKU: C92692-50MG
CHF 291.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 291.64
250 MG
CHF 724.29
1 G
CHF 1’653.51
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C92692-50MG
CHF 291.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-3-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-6-1-2-8-9(5(6)3-11)7(12)4-13-8/h1-2,7,12H,4H2
InChIKey
CXBHZHNIOJOJBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=175127
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92692
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)