Merck
ATEH95EB7750
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-CYCLOPROPYL-3-METHOXYPYRIDINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclopropyl-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-12-8-4-7(10)5-11-9(8)6-2-3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
JERSURDHERRAQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=173895
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C91468
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)