Merck
ATEH95E04DE7
AstaTech, Inc.
2,3-DIFLUORO-5-FORMYLBENZONITRILE
Größe auswählen
100 MG
CHF 628.44
250 MG
CHF 1’182.24
1 G
CHF 2’721.17
Lieferanten-SKU: C92446-100MG
CHF 628.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 628.44
250 MG
CHF 1’182.24
1 G
CHF 2’721.17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C92446-100MG
CHF 628.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-difluoro-5-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F2NO/c9-7-2-5(4-12)1-6(3-11)8(7)10/h1-2,4H
InChIKey
KZGAMKRGVDBDBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=174866
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92446
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)