Wichtige Dokumente
ATEH94724B0B
AstaTech, Inc.
ETHYL PROPIONIMIDATE HCL
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
Iupac Name
ethyl propanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-3-5(6)7-4-2;/h3H,4,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
ORYBDURZCDPVKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124753
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15737
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)