Merck
ATEH75DBF514
AstaTech, Inc.
3-IODO-4,5,7,8-TETRAHYDRO-1H-1,2,6-TRIAZA-AZULENE-6-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
Größe auswählen
25 MG
CHF 310.28
50 MG
CHF 516.62
250 MG
CHF 1’122.34
Lieferanten-SKU: W14794-25MG
CHF 310.28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 310.28
50 MG
CHF 516.62
250 MG
CHF 1’122.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: W14794-25MG
CHF 310.28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-4,5,7,8-tetrahydropyrazolo[3,4-d]azepine-6(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18IN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-6-4-8-9(5-7-16)14-15-10(8)13/h4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
NBFCDLVDAXUFIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123828
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14794
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)