Wichtige Dokumente
ATEH75DBF4C3
AstaTech, Inc.
CIS-2-AMINOCYCLOPROPAN-1-OL HCL
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(1R,2S)-2-aminocyclopropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7NO.ClH/c4-2-1-3(2)5;/h2-3,5H,1,4H2;1H/t2-,3+;/m0./s1
InChIKey
VTXMFGQKJXEBNY-LJUKVTEVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=176100
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C93526
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)