Merck
ATEH57C9A1D0
AstaTech, Inc.
RACEMIC-(2R,3AR,6AR)-TERT-BUTYL 2-(AMINOMETHYL)TETRAHYDRO-2H-FURO[2,3-C]PYRROLE-5(3H)-CARBOXYLATER OXALATE
Größe auswählen
25 MG
CHF 326.25
100 MG
CHF 828.13
250 MG
CHF 1’381.93
Lieferanten-SKU: W14337-25MG
CHF 326.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 326.25
100 MG
CHF 828.13
250 MG
CHF 1’381.93
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: W14337-25MG
CHF 326.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2R,3aS,6aR)-2-(aminomethyl)hexahydro-5H-furo[2,3-c]pyrrole-5-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3.C2H2O4/c1-12(2,3)17-11(15)14-6-8-4-9(5-13)16-10(8)7-14;3-1(4)2(5)6/h8-10H,4-7,13H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)/t8-,9+,10-;/m0./s1
InChIKey
RCSGZKJWZFHZJH-JYNKJOSWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123269
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14337
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)