Wichtige Dokumente
ATEH0DDC42D7
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-((2,3-DIHYDROBENZOFURAN-5-YL)METHYL)HYDRAZINECARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-((2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)methyl)hydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-14(2,3)19-13(17)16-15-9-10-4-5-12-11(8-10)6-7-18-12/h4-5,8,15H,6-7,9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
AATKCQNMMMGWPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20108
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)