Wichtige Dokumente
ATEH03AB3DED
AstaTech, Inc.
BENZYL 4-PHENYLPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
benzyl 4-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H21NO2/c21-19(22-15-16-7-3-1-4-8-16)20-13-11-18(12-14-20)17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18H,11-15H2
InChIKey
ZKUSZCIYPJCXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11579
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)