Merck
ATEH03AB15A3
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-2-YLMETHANESULFONIC ACID HCL
Größe auswählen
250 MG
CHF 255.69
1 G
CHF 508.63
5 G
CHF 1’693.44
Lieferanten-SKU: 95731-250MG
CHF 255.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 255.69
1 G
CHF 508.63
5 G
CHF 1’693.44
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 95731-250MG
CHF 255.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
pyridin-2-ylmethanesulfonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO3S.ClH/c8-11(9,10)5-6-3-1-2-4-7-6;/h1-4H,5H2,(H,8,9,10);1H
InChIKey
ZVTAJMFYZISBNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=115944
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=95731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)