Wichtige Dokumente
ATE939883370
AstaTech, Inc.
3-QUINOLINECARBOXYLIC ACID, 1,2-DIHYDRO-4-HYDROXY-2-OXO-1-PHENYL-, METHYL ESTER
About This Item
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-2-oxo-1-phenyl-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H13NO4/c1-22-17(21)14-15(19)12-9-5-6-10-13(12)18(16(14)20)11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3
InChIKey
NEZWWFPQIYDLBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16636
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)