Merck
ATE939883228
AstaTech, Inc.
3-N-DI-BOC-2-METHYL-PROPIONIC ACID
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.36
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(bis(tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C14H25NO6/c1-9(10(16)17)8-15(11(18)20-13(2,3)4)12(19)21-14(5,6)7/h9H,8H2,1-7H3,(H,16,17)
InChIKey
YDPOEKBZTAUKGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102260
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70023
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)