Wichtige Dokumente
ATE517257066
AstaTech, Inc.
4-(6-BROMOIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDIN-2-AMINE
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H8BrN5/c12-7-1-2-10-15-5-9(17(10)6-7)8-3-4-14-11(13)16-8/h1-6H,(H2,13,14,16)
InChIKey
UHAFNPLAPJMTJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=93999
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13005
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)