Merck
ATE517255237
AstaTech, Inc.
2-CHLOROPHENAZINE 5-OXIDE
Größe auswählen
250 MG
CHF 376.84
1 G
CHF 852.09
Lieferanten-SKU: S10150-250MG
CHF 376.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 376.84
1 G
CHF 852.09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S10150-250MG
CHF 376.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chlorophenazine 5-oxide
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15(12)16/h1-7H
InChIKey
BKCPNDKKVXMVHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91813
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10150
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)