Merck
ATE517254605
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL ENDO-3-(METHYLAMINO)-9-AZABICYCLO[3.3.1]NONANE-9-CARBOXYLATE
About This Item
Molekulargewicht:
254.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (1R,3r,5S)-3-(methylamino)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-11-6-5-7-12(16)9-10(8-11)15-4/h10-12,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-
InChIKey
CDNDQGCEQFEPRJ-ZSBIGDGJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94826
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16300
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)