Merck
APOH96F24C8E
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2O2/c1-3-6(9)4(8)2-5(7(3)10)11(12)13/h2H,10H2,1H3
InChIKey
BYDOVOFDXMMLLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)