APOH93D8C333
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-(quinolin-2-yl)acetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-quinolinylacetate
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-2-16-13(15)9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)14-11/h3-8H,2,9H2,1H3
InChIKey
OQQYMAOGIWMABG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)